Läs mer
Bel-Art™ Poxygrid™ 15 ml koniskt rörställ
Produktkod. 15278474 Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
15
Produktkod. 15278474
Brand: Bel-Art™ F187220000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer 15 koniska botten 15 mL centrifugrör.
  • Topp- och mittsektionerna har 18 mm fyrkantiga hål och är centrerade över skenor i basen som håller spetsarna på rören
  • Generöst placerade för enkel hantering
  • Värmehärdad epoxibeläggning påverkas inte av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
  • Temperaturområde -223 °C (-369 °F) till 121 °C (250 F); °autoklaverbar
Specifikationer
Produkttyp Centrifugerrörstativ
Array 5 x 3
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (15 ml), Rör (16 till 18 mm)
Material Epoxibelagd ståltråd
Positioner 15
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 15 mL centrifugrör med konisk botten
Mått (L x B x H) 5 x 3,25 x 3 tum. (12,7 x 8,3 x 7,6 cm)
Längd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 8.3 cm
Bredd (engelska) 3,25 tum.
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Höjd (engelska) 3 tum
Diameter (metrisk) öppning 18 mm
Diameter (metrisk) Inre 18 mm