Läs mer
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses
Economical, lightweight protection
1092.62 SEK
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 |
|---|---|
| Linsfärg | Clear |
| Produkttyp | Safety Glass |
| Tempel stil | Adjustable; spatula |
| Produktkod | Brand | Ram färg | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Ram färg | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15618825
|
Fisherbrand™
191302088 |
Black |
1092.62 SEK
Paket med 12 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
Economical, lightweight protection
- One-piece lens provides a full and unobstructed field of vision
- Absorbs >99.9% of harmful UV light
- Molded-in sideshields and browguards
- Adjustable spatula temples
Certifikat
CSA approved.
Uppfyllande
Meets ANSI* Z87.1 and Z80.3 standards.
Specifikationer
| ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 | |
| Clear | |
| Safety Glass | |
| Adjustable; spatula |