Läs mer
Fisherbrand™ 20mL Borosilicate Glass Scintillation Vials, White Polyethylene Caps
Produktkod. 12303327 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12303327
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fit all common counters
  • Potassium-free glass provides consistently low activity counts and excellent light transmission
  • Caps fit GPI 22-400 thread finish and are suitable for marking
Note: Caps are separate (not attached.)  Caps have no liner.
Beställningsinfo
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Caps are separate; vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 caps each.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Linerless
Diameter (engelska) Yttre 1.12 in.
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borosilicate Glass
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2.37 in.
Förpackningstyp Shrink-wrapped Tray
Volym (engelska) 0.67 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polyethylene
Förslutningstyp Separate Screw Cap
Höjd (metrisk) 61 mm
Kvantitet 100 Cases (Vial), 100 Pk. (Cap)
Typ Scintillation Vial
Stängningsstorlek 22-400
Markeringspunkt Yes