Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas scintillationsflaskor, med vita polypropenlock
Produktkod. 12383317 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Fäst skruvlock
Separat skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Förpackningsstorlek
12383317 Fäst skruvlock Paket med 500
12393317 Separat skruvlock Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12383317
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för allmänna ändamål med alla vanliga räknare. Fisherbrand™ 20 ml scintillationsflaskor av borosilikatglas med vita polypropenlock har kaliumfri glaskomposition som ger konsekvent låga aktivitetsvärden och utmärkt ljusgenomsläpplighet.
  • Hattar passar GPI 22-400 gängfinish och är lämpliga för märkning
Beställningsinfo
OD x H (med lock): 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm). Flaskor med lock är krympförpackade i fem brickor à 100 st. När kapsylerna är separata krympförpackas flaskorna i fem brickor à 100 st per fodral och kapsylerna packas i fem polypåsar med vardera 100 kapsyler.
Specifikationer
Material (liner) Pappersfolie
Diameter (engelska) Yttre 1,12 tum.
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,37 tum.
Förpackningstyp Krymplindad bricka
Volym (engelska) 0,67 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Fäst skruvlock
Kvantitet 100 fodral (flaska), 100 pk. (Lock)
Stängningsstorlek 22-400
Markeringspunkt Ja
Autoklaveringsbar Autoclavable
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Scintillationsflaska