Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas scintillationsflaskor, med vita polypropenlock
Produktkod. p-4909417 Handla allt Fisherbrand Produkter
Förslutningstyp:
Fäst skruvlock
Separat skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12383317
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för allmänna ändamål med alla vanliga räknare. Fisherbrand™ 20 ml scintillationsflaskor av borosilikatglas med vita polypropenlock har kaliumfri glaskomposition som ger konsekvent låga aktivitetsvärden och utmärkt ljusgenomsläpplighet.
  • Hattar passar GPI 22-400 gängfinish och är lämpliga för märkning
Beställningsinfo
OD x H (med lock): 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm). Flaskor med lock är krympförpackade i fem brickor à 100 st. När kapsylerna är separata krympförpackas flaskorna i fem brickor à 100 st per fodral och kapsylerna packas i fem polypåsar med vardera 100 kapsyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Pappersfolie
Diameter (engelska) Yttre 1,12 tum.
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,37 tum.
Förpackningstyp Krymplindad bricka
Volym (engelska) 0,67 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Fäst skruvlock
Höjd (metrisk) 61 mm
Kvantitet 100 fodral (flaska), 100 pk. (Lock)
Typ Scintillationsflaska
Stängningsstorlek 22-400
Markeringspunkt Ja