Läs mer
Fisherbrand™ 20 ml scintillationsflaskor av borosilikatglas med vitt urealock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Passar alla vanliga diskar
- Kaliumfritt glas ger genomgående låga aktivitetsvärden och utmärkt ljustransmission
- Hattar passar GPI 22-400 gängfinish och är lämpliga för märkning
Beställningsinfo
OD x H (med lock): 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm). Flaskor med lock är krympförpackade i fem brickor à 100 st. När kapsylerna är separata krympförpackas flaskorna i fem brickor à 100 st per fodral och kapsylerna packas i fem polypåsar med vardera 100 kapsyler.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Folie/kork |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,12 tum. |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Höjd (engelska) | 2,37 tum. |
| Förpackningstyp | Krymplindad bricka |
| Volym (engelska) | 0,67 oz. |
| Volym (metrisk) Totalt | 20 mL |
| Visa mer |