Läs mer
Fisherbrand™ 20 ml scintillationsflaskor av borosilikatglas med vitt urealock
Produktkod. 12363317 Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Folie/kork
Polyeten
Förslutningstyp:
Fäst skruvlock
Separat skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12363317
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar alla vanliga diskar
  • Kaliumfritt glas ger genomgående låga aktivitetsvärden och utmärkt ljustransmission
  • Hattar passar GPI 22-400 gängfinish och är lämpliga för märkning
Beställningsinfo
OD x H (med lock): 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm). Flaskor med lock är krympförpackade i fem brickor à 100 st. När kapsylerna är separata krympförpackas flaskorna i fem brickor à 100 st per fodral och kapsylerna packas i fem polypåsar med vardera 100 kapsyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Folie/kork
Diameter (engelska) Yttre 1,12 tum.
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,37 tum.
Förpackningstyp Krymplindad bricka
Volym (engelska) 0,67 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Separat skruvlock
Höjd (metrisk) 61 mm
Typ Scintillationsflaska
Stängningsstorlek 22-400
Markeringspunkt Ja