Läs mer
Fisherbrand™ 20 ml scintillationsflaskor av borosilikatglas med vitt urealock
Produktkod. 12373317 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material (liner):
Folie/kork
Polyeten
Förslutningstyp:
Fäst skruvlock
Separat skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Förslutningstyp Förpackningsstorlek
12373317 Polyeten Separat skruvlock Paket med 500
12353317 Folie/kork Fäst skruvlock Paket med 500
12363317 Folie/kork Separat skruvlock Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12373317
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar alla vanliga diskar
  • Kaliumfritt glas ger genomgående låga aktivitetsvärden och utmärkt ljustransmission
  • Hattar passar GPI 22-400 gängfinish och är lämpliga för märkning
  • Cap Liner: Konformad polyeten
Notera: Kepsar är separata (ej fästa) och har en konisk liner av ureakopp.
Beställningsinfo
OD x H (med lock): 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm). Flaskor med lock är krympförpackade i fem brickor à 100 st. När kapsylerna är separata krympförpackas flaskorna i fem brickor à 100 st per fodral och kapsylerna packas i fem polypåsar med vardera 100 kapsyler.
Specifikationer
Material (liner) Polyeten
Diameter (engelska) Yttre 1,12 tum.
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,37 tum.
Förpackningstyp Krymplindad bricka
Volym (engelska) 0,67 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Separat skruvlock
Kvantitet 500/Cs.
Stängningsstorlek 22-400
Markeringspunkt Ja
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Scintillationsflaska