Läs mer
Fisherbrand™ 20 ml HDPE scintillationsflaskor med polypropenlock
Produktkod. 12351599 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningstyp:
Bulk, Caps separat
Bulk, kapsyler påsatta
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp Förpackningsstorlek
12351599 Bulk, kapsyler påsatta Paket med 500
12361599 Slumpmässig Paket med 1000
12341599 Bulk, Caps separat Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12351599
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar alla vanliga diskar
Vita polypropenlock.
  • Ger låga bakgrundsvärden och utmärkt ljusöverföring
  • Motstå läckage och svullnad orsakad av lösningsmedelsnedbrytning
  • Hattar passar GPI 22-400 gänga och är lämpliga för märkning
Beställningsinfo
OD x H (med lock): 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm). Flaskor med lock är krympförpackade i fem brickor à 100 st. När kapsylerna är separata, krympförpackas flaskorna i fem brickor med 100 st per fodral och kapsylerna förpackas i fem polypåsar med 100 st. Finns även i bulkförpackning med flaskor och kapsyler i polypåsar om 1000 st.
Specifikationer
Material (liner) Metallfolie/massa
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material HDPE
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Ger låga bakgrundsvärden och utmärkt ljusgenomsläpplighet, passar alla vanliga räknare
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Bulk, kapsyler påsatta
Volym (engelska) 0,67 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 500/Cs.
Stängningsstorlek 22-400
Markeringspunkt Ja
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Scintillationsflaska