Läs mer
Fisherbrand™ 20 ml HDPE scintillationsflaskor med polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Passar alla vanliga diskar
Vita polypropenlock.
- Ger låga bakgrundsvärden och utmärkt ljusöverföring
- Motstå läckage och svullnad orsakad av lösningsmedelsnedbrytning
- Hattar passar GPI 22-400 gänga och är lämpliga för märkning
Beställningsinfo
OD x H (med lock): 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm). Flaskor med lock är krympförpackade i fem brickor à 100 st. När kapsylerna är separata, krympförpackas flaskorna i fem brickor med 100 st per fodral och kapsylerna förpackas i fem polypåsar med 100 st. Finns även i bulkförpackning med flaskor och kapsyler i polypåsar om 1000 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Metallfolie/massa |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,1 tum |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| För användning med (applikation) | Ger låga bakgrundsvärden och utmärkt ljusgenomsläpplighet, passar alla vanliga räknare |
| Höjd (engelska) | 2,4 tum |
| Förpackningstyp | Slumpmässig |
| Visa mer |