Läs mer
Fisherbrand™ 20 ml HDPE scintillationsflaskor med polypropenlock
Produktkod. p-4909213 Handla allt Fisherbrand Produkter
Förpackningstyp:
Bulk, Caps separat
Bulk, kapsyler påsatta
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 12361599
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar alla vanliga diskar
Vita polypropenlock.
  • Ger låga bakgrundsvärden och utmärkt ljusöverföring
  • Motstå läckage och svullnad orsakad av lösningsmedelsnedbrytning
  • Hattar passar GPI 22-400 gänga och är lämpliga för märkning
Beställningsinfo
OD x H (med lock): 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm). Flaskor med lock är krympförpackade i fem brickor à 100 st. När kapsylerna är separata, krympförpackas flaskorna i fem brickor med 100 st per fodral och kapsylerna förpackas i fem polypåsar med 100 st. Finns även i bulkförpackning med flaskor och kapsyler i polypåsar om 1000 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Metallfolie/massa
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material HDPE
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Ger låga bakgrundsvärden och utmärkt ljusgenomsläpplighet, passar alla vanliga räknare
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Slumpmässig
Volym (engelska) 0,67 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 61 mm
Typ Scintillationsflaska
Stängningsstorlek 22-400
Markeringspunkt Ja