Läs mer
Fisherbrand™ 3/8 tum Punktetiketter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17817221 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Brun
Guld
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Rött
Silver
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
17817221 Klart Varje
17887211 Blått Varje
17897211 Brun -
17807221 Guld -
17827221 Lavendel -
17837221 Orange -
17847221 Rosa -
17857221 Lila -
17877221 Silver -
17887221 Gult Varje
17867221 Rött -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17817221
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisher-märkta kryogena lagringsetiketter använder ett speciellt lim som är utformat för att tåla extrema kyla så låga som -196 C (-°311 °F). Våra kryoetiketter kan tryckas/skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta perfekt –för att identifiera prover efter långa perioder av kryogen förvaring.
  • Etiketter kan skrivas ut/skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta - perfekt för att identifiera prover efter långa perioder av kryogen förvaring
Specifikationer
Färg Klart
Formatera Rulla
Produkttyp Punktetikett
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1000/rulle
Diameter (engelska) 0,37 tum.
Diameter (metrisk) 9.55 mm