Beskrivning
- Etiketter kan skrivas ut/skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta - perfekt för att identifiera prover efter långa perioder av kryogen förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Formatera | Rulla |
| Produkttyp | Punktetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 1000/rulle |
| Diameter (engelska) | 0,37 tum. |
| Diameter (metrisk) | 9.55 mm |