Läs mer
Fisherbrand™ 3/8 tum Punktetiketter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Brun
Guld
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Rött
Silver
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Etiketter kan skrivas ut/skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta - perfekt för att identifiera prover efter långa perioder av kryogen förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Formatera | Roll |
| Produkttyp | Dot label roll |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 1000/rulle |
| Diameter (engelska) | 0,37 tum. |
| Diameter (metrisk) | 9.55 mm |