Läs mer
Fisherbrand™ 3/8 tum Punktetiketter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17897211 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Brun
Guld
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Rött
Silver
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17897211 Brun -
17887211 Blått Varje
17817221 Klart Varje
17807221 Guld -
17827221 Lavendel -
17837221 Orange -
17847221 Rosa -
17857221 Lila -
17877221 Silver -
17887221 Gult Varje
17867221 Rött -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17897211
Beräknad leverans: 02-12-2026
Fisher-märkta kryogena lagringsetiketter använder ett speciellt lim som är utformat för att tåla extrema kyla så låga som -196 C (-°311 °F). Våra kryoetiketter kan tryckas/skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta perfekt –för att identifiera prover efter långa perioder av kryogen förvaring.
  • Etiketter kan skrivas ut/skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta - perfekt för att identifiera prover efter långa perioder av kryogen förvaring
Specifikationer
Färg Brun
Formatera Rulla
Produkttyp Punktetikett
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1000/rulle
Diameter (engelska) 0,37 tum.
Diameter (metrisk) 9.55 mm