Specifikationer
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Punktetikettlaserark |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | 0,5 till 1,5 ml rör |
| Kvantitet | 192 punkter/ark; 20 ark/pk. |
| Diameter (engelska) | 0,37 tum. |
| Diameter (metrisk) | 9.55 mm |