Läs mer
Fisherbrand™ 384-Well DeepWell Polypropylene mikroplattor
Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Beskrivning
- Utmärkt för förvaring av DMSO och andra starka kemikalier och lösningsmedel
- Brunnsform maximerar provtagningen
- Kompatibel med robotik och automation
- Rundade fyrkantiga brunnar minimerar uppsugning (kapillärverkan)
- Streckkodning tillgänglig efter överenskommelse
- Förseglingsbar med kemikaliebeständiga brunnslocksmattor
- Arbetsvolymintervall: 5 till 240 L/μbrunn
Specifications
Specifications
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | 384-brunnars mikroplatta |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Fyrkantig |
| För användning med (applikation) | För lagring av föreningar och nukleinsyrabibliotek |