Beskrivning
Optimerad för robotinstrument, plåtläsare och vätskehanteringssystem.
- Högt specificerad polystyren
- Idealisk för lågvolymanalyser som kolorimetriska, enzymatiska, kloning, replikering och array, såväl som lagring
- Plan brunnsbottenyta ger större yta för bindning
- Arbetsvolym: –10 100 μL
- 384-brunnars mikroplattor bevarar prover och reagens, vilket ger kostnadsbesparingar och högre screeningsproduktivitet
- Obehandlad
- Icke-steril
Beställningsinfo
Rymmer 12-565-511 lock (säljs separat).
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 10 till 100μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Rundad fyrkant |
| Visa mer |