Läs mer
Fisherbrand™ 384-brunnars polystyrenplattor
Produktkod. 13545440 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Well Shape:
Rundad fyrkant
Triangulär, platt botten (F-brunn)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Well Shape Förpackningsstorlek
13545440 Vitt Rundad fyrkant Paket med 100
11947954 Klart Rundad fyrkant Paket med 90
13555440 Svart Rundad fyrkant Paket med 100
13565440 Klart Triangulär, platt botten (F-brunn) Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13545440
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbeta fyra gånger så många prover som standardplattor med 96 brunnar
Optimerad för robotinstrument, plåtläsare och vätskehanteringssystem.
  • Högt specificerad polystyren
  • Idealisk för lågvolymanalyser som kolorimetriska, enzymatiska, kloning, replikering och array, såväl som lagring
  • Plan brunnsbottenyta ger större yta för bindning
  • Arbetsvolym: –10 100 μL
  • 384-brunnars mikroplattor bevarar prover och reagens, vilket ger kostnadsbesparingar och högre screeningsproduktivitet
  • Obehandlad
  • Icke-steril
Beställningsinfo
Rymmer 12-565-511 lock (säljs separat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 16 x 24
Färg Vitt
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 10 till 100μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rundad fyrkant
För användning med (applikation) För lågvolymanalyser såsom kolorimetriska, enzymatiska, kloning, replikering och array, samt lagring