Läs mer
Fisherbrand™ 384-Well ShallowWell Polypropylene mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13575450 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
58μ L
120 μl
120μ L
För användning med (applikation):
Fluorescerande analyser
Förvaring eller kolorimetriska analyser
Luminescerande analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 13575450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Applikationer med liten volym
Har en delad väggdesign som ger ökad brunnsvolym
  • Automationskompatibel, ANSI standard
  • Lågbindande och kemikaliebeständig yta
  • Naturliga plattor för förvaring eller kolorimetriska analyser
  • Vita plattor för självlysande analyser, inklusive SPA
  • Svarta plattor för fluorescerande analyser
  • Brunnar med rund botten för optimal provåtervinning
  • Rundade fyrkantiga brunnar minimerar uppsugning (kapillärverkan)
  • Arbetsvolymintervall: 2 till 35 L/μbrunn
Beställningsinfo
Lock ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI
Formatera Standard
Array 16 x 24
Färg Vitt
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 58μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Sterila
Well Shape Rund, konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) Förvaring eller kolorimetriska analyser