Läs mer
Fisherbrand™ 384-Well ShallowWell Polypropylene mikroplattor
Produktkod. 13595450 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
58μ L
120 μl
120μ L
För användning med (applikation):
Fluorescerande analyser
Förvaring eller kolorimetriska analyser
Luminescerande analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Volym (metrisk) Tja För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
13595450 Svart Icke-steril 120μ L Fluorescerande analyser Paket med 100
13565450 Vitt Icke-steril 120μ L Förvaring eller kolorimetriska analyser Paket med 100
13575450 Vitt Sterila 58μ L Förvaring eller kolorimetriska analyser Paket med 100
13585450 Vitt Icke-steril 120 μl Luminescerande analyser Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13595450
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Applikationer med liten volym
Har en delad väggdesign som ger ökad brunnsvolym
  • Automationskompatibel, ANSI standard
  • Lågbindande och kemikaliebeständig yta
  • Naturliga plattor för förvaring eller kolorimetriska analyser
  • Vita plattor för självlysande analyser, inklusive SPA
  • Svarta plattor för fluorescerande analyser
  • Brunnar med rund botten för optimal provåtervinning
  • Rundade fyrkantiga brunnar minimerar uppsugning (kapillärverkan)
  • Arbetsvolymintervall: 2 till 35 L/μbrunn
Beställningsinfo
Lock ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI
Formatera Standard
Array 16 x 24
Färg Svart
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 120μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund, konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) Fluorescerande analyser