Läs mer
Fisherbrand™ 384-Well ShallowWell Polypropylene mikroplattor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
58μ L
120 μl
120μ L
För användning med (applikation):
Fluorescerande analyser
Förvaring eller kolorimetriska analyser
Luminescerande analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Har en delad väggdesign som ger ökad brunnsvolym
- Automationskompatibel, ANSI standard
- Lågbindande och kemikaliebeständig yta
- Naturliga plattor för förvaring eller kolorimetriska analyser
- Vita plattor för självlysande analyser, inklusive SPA
- Svarta plattor för fluorescerande analyser
- Brunnar med rund botten för optimal provåtervinning
- Rundade fyrkantiga brunnar minimerar uppsugning (kapillärverkan)
- Arbetsvolymintervall: 2 till 35 L/μbrunn
Beställningsinfo
Lock ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Formatera | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 120μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Rund, konisk botten (V-brunn) |
| För användning med (applikation) | Förvaring eller kolorimetriska analyser |