Läs mer
Fisherbrand™ 7 ml scintillationsflaska av borosilikatglas
Produktkod. 10523904 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10523904 Vitt Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10523904
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Injektionsflaska med mindre kapacitet sparar användning och kassering av lösningsmedel
  • Volym: 7ml
  • Förslutning: Vit plastskruvlock med korkstödd metallfoliefoder
  • Kropps OD: 16,5 till 17,0 mm
  • Munöppning: minst 9,4 mm
Beställningsinfo
Förpackad i fem krympförpackade brickor med 200 flaskor; fem polypåsar med 200 kapsyler
Specifikationer
Material (liner) Folie/kork
Diameter (engelska) Yttre 0,66 tum.
Diameter (metrisk) öppning Minst 9,40 mm
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 16,5 till 17 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 7 mL
Höjd (engelska) 2,12 tum.
Förpackningstyp Krymplindad bricka
Volym (engelska) 0,23 oz.
Volym (metrisk) Totalt 7 mL
Stängningsmaterial Plast
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 200 fodral (flaska), 200 pk. (Lock)
Markeringspunkt No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Höjd (metrisk) 54 mm
Produkttyp Scintillationsflaska