Specifications
| Diameter (engelska) Yttre | 0,66 tum. |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 7 mL |
| Höjd (engelska) | 2,12 tum. |
| Hals stil | Bred |
| Förpackningstyp | Bricka - 96 flaskor/bricka, 10 brickor/låda |
| Volym (engelska) | 0,23 oz. |
| Show More |