Läs mer
Fisherbrand™ 96-Well Nonskirted PCR-plattor
Produktkod. p-3599375 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12114112 Rött Paket med 25
12124112 Blått Paket med 25
12144112 Gult Paket med 25
12134112 Klart Paket med 25
12104112 Naturlig Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12114112
Lägg i varukorgen
Kompatibel med de flesta 0,2 ml termocykler och ABI PRISM™ 310, 3100 och 3700 kapillärsekvenserare
  • Virgin polypropen
  • Ren brunnsbotten för provets synlighet
  • Mycket styvt plattdäck
  • Upphöjd fälgdesign
  • Förseglingsbar med självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och lockremsor
  • 300 μL maximal volym vid användning med lim och värmeförsegling
  • Utskuret hörn och alfanumeriskt rutnät
  • Renrum producerat
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Rött
Produkttyp PCR mikroplatta
Kjol stil Icke-kjol
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 300μ L
Antal Wells 96
För användning med (applikation) PCR, RT-PCR applikationer
Kantad Ja
Tja Färg Klart