Beskrivning
För EIA och andra applikationer
- Klar polystyren
- Resultat med CV av< 5 % mellan brunnar och replikavärden inom± 10 % av brunnarnas genomsnittliga bakgrund är inom 0,005 absorbansenheter från medelvärdet. Liten läpp vid varje brunnstopp och åsar mellan brunnarna förhindrar förorening från brunn till brunn Platt brunnsbottenyta ger större yta för bindning
- Rader och kolumner är märkta alfanumeriskt; tallrikar för enkel förvaring
- Speciellt behandlad för att säkerställa hög bindning av hydrofoba eller delvis hydrofoba molekyler som virala antigener och proteiner
Beställningsinfo
Icke-sterila mikroplattor levereras i bulkförpackningar med 50 plattor. Sterila mikroplattor kommer individuellt förpackade med lock i förpackningar om 40 tallrikar.
Certifikat
Katt. nr 21-377-203 levereras med ett certifikat som intygar dess högbindande kapacitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 50 tallrikar, 40 tallrikar |
| Bindningstyp | Hög bindning |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunnars analysmikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 450 μL |
| Visa mer |