Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars polystyrenplattor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Black
Clear
Klart
White
Well Shape:
Flat Bottom (F-well)
Platt botten (F-brunn)
Round Bottom (U-well)
Rund botten (U-brunn)
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Paket med 80
Beskrivning
Idealisk för antibiotikascreening, cellbaserade analyser och screeningföreningar
Designed for compatibility with automated equipment
- Polystyrene
- Plates stack easily without lids
- Available in flat or round well shapes
- Nonsterile
- Untreated, provides uniform surface properties
- Use 12-565-511 lid (sold separately)
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | White |
| Material | Polystyrene |
| Volym (metrisk) Tja | 400 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50-250 μL/well |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Ytbehandling | Non-treated |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |
| Visa mer |