Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars hög skorstens-PCR-platta
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Kompatibel med alla ledande termocykler och MegaBACE™ kapillärsekvenserare†
- Virgin polypropen
- Ren brunnsbotten för provets synlighet
- Mycket styvt plattdäck
- Förseglingsbar med självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och lockremsor
- 340 μL maximal brunnsvolym när den används med lim och värmeförslutningar
- Utskuret hörn och alfanumiskt rutnät
- Renrum producerat
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| Kjol stil | Icke-kjol |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 340μ L |
| Antal Wells | 96 |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Kantad | Ja |