Läs mer
Fisherbrand™ Absorberande underlägg
Produktkod. 11917964 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
36 x 20 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11917964 36 x 20 tum Paket med 125
1 options
Produktkod. 11917964
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högabsorberande fibrer suger upp spill.
  • Absorbera snabbt vätskor och förhindra att spill sprids
  • Ligg platt och krama bänkskivan för att förhindra glidning
  • Dämpad yta minimerar brott på ömtåliga laboratorieartiklar
  • Polyetenbaksida är kemikaliebeständig
  • Spunbond toppskikt ger hållbarhet även när det är vått
  • Absorbera upp till 750 ml/m 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Absorberande underlägg
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 750 ml/m 2
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 910 mm
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 510 mm
Mått (L x B) 36 x 20 tum
För användning med (applikation) Absorbera snabbt vätskor och förhindra att spill sprids