Läs mer
Fisherbrand™ Absorberande underlägg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-2366701 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
36 x 20 tum. (910 x 510 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Produktkod. 11917964
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högabsorberande fibrer suger upp spill.
  • Absorbera snabbt vätskor och förhindra att spill sprids
  • Ligg platt och krama bänkskivan för att förhindra glidning
  • Dämpad yta minimerar brott på ömtåliga laboratorieartiklar
  • Polyetenbaksida är kemikaliebeständig
  • Spunbond toppskikt ger hållbarhet även när det är vått
  • Absorbera upp till 750 ml/m 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Absorberande underlägg
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 750 ml/m 2
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 910 mm
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 510 mm
Mått (L x B) 36 x 20 tum. (910 x 510 mm)
För användning med (applikation) Absorbera snabbt vätskor och förhindra att spill sprids