Läs mer
Fisherbrand™ Absorberande underlägg
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11957964 Tienda Fisherbrand Traceable Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (L x B):
24 x 20 tum
250 fot x 20 tum
30 meter x 60 cm.
missing translation for 'unitSize':
Paket med 250
Paket med 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mått (L x B) missing translation for 'unitSize'
11957964 24 x 20 tum Paket med 250
11967964 250 fot x 20 tum Paket med 250
11977964 30 meter x 60 cm. Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 11957964
Beräknad leverans: 22-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Absorbera snabbt vätskor och förhindra att spill sprids
Absorbera vätskor snabbt och begränsa spill
Dämpad yta minimerar brott på ömtåliga laboratorieartiklar
  • Tillverkad med högabsorberande fibrer
  • Baksidan av polyeten är kemikaliebeständig och det spunbondade toppskiktet ger hållbarhet även när det är vått
  • Ligg platt och krama bänkskivan för att förhindra glidning
  • Absorbera upp till 750 ml/m 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Absorberande underlägg
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 750 ml/m 2
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 610 mm
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 510 mm
Mått (L x B) 24 x 20 tum
För användning med (applikation) Absorbera snabbt vätskor och förhindra att spill sprids
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.