Läs mer
Fisherbrand™ Absorberande underlägg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-306048 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
100 fot x 20 tum. (30 m x 510 mm)
24 x 20 tum. (610 x 510 mm)
250 fot x 20 tum. (76 m x 510 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 400
Produktkod. 11967964
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Absorbera snabbt vätskor och förhindra att spill sprids
Absorbera vätskor snabbt och begränsa spill
Dämpad yta minimerar brott på ömtåliga laboratorieartiklar
  • Tillverkad med högabsorberande fibrer
  • Baksidan av polyeten är kemikaliebeständig och det spunbondade toppskiktet ger hållbarhet även när det är vått
  • Ligg platt och krama bänkskivan för att förhindra glidning
  • Absorbera upp till 750 ml/m 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Absorberande underlägg
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 750 ml/m 2
Längd (engelska) 250 ft.
Längd (metrisk) 76 m
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 510 mm
Mått (L x B) 250 fot x 20 tum. (76 m x 510 mm)
För användning med (applikation) Absorbera snabbt vätskor och förhindra att spill sprids
Kvantitet Låda med 1