Läs mer
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulära celler med PTFE-lock
Produktkod. 15256023 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μl
350 μl
1500 μl
1750 μl
3000 μl
Material:
Kvarts
Optisk kvarts
Optiskt glas
Speciellt optiskt glas
Banans längd:
1 mm
5 mm
10 mm
Kvantitet:
2-pack, 4-pack
2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar
4-pack, 4-pack/förpackningar
4-pack, 8-pack
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15256023
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
PTFE lid
Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Available with a variety of window materials for wide range of assays
  • Available in four materials e.g. Quartz, Optical Quartz, Special Optical Glass and Optical Glass
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Specifikationer
Typ Macro Absorption Cell
Kapacitet (metrisk) 3000 μl
Material Kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 10mm
Kvantitet 4-pack, 4-pack/förpackningar
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 to 3500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Form Rectangle