Läs mer
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulära celler med PTFE-lock
Produktkod. 15266013 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
300 μl
350 μl
1500 μl
1750 μl
3000 μl
Material:
Kvarts
Optisk kvarts
Optiskt glas
Quartz
Speciellt optiskt glas
Banans längd:
1 mm
5 mm
10 mm
Kvantitet:
2-pack, 4-pack
2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar
4-pack, 4-pack/förpackningar
4-pack, 8-pack
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material Banans längd Kvantitet unitSize
15266013 300 μl Kvarts 1 mm 2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar Paket med 2
15265953 1750 μl Quartz 5 mm Ea., 2 Ea./Cs. Varje
15255953 350 μl Quartz 1 mm Ea., 8 Ea./Cs. Varje
15276013 1500 μl Kvarts 5 mm 2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar Paket med 2
15296013 3000 μl Kvarts 10 mm 4-pack, 8-pack Paket med 4
15226023 350 μl Kvarts 1 mm 2-pack, 4-pack Paket med 2
15286013 3000 μl Kvarts 10 mm 2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar Paket med 2
15256023 3000 μl Quartz 10 mm 4-pack, 4-pack/förpackningar Paket med 4
15246023 3000 μl Kvarts 10 mm 2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar Paket med 2
15266023 3000 μl Speciellt optiskt glas 10 mm 2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar Paket med 2
15276023 3000 μl Optiskt glas 10 mm 2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar Paket med 2
15286023 3000 μl Optisk kvarts 10 mm 2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar Paket med 2
15206033 3000 μl Optiskt glas 10 mm 4-pack, 8-pack Paket med 4
15216033 3000 μl Optisk kvarts 10 mm 4-pack, 8-pack Paket med 4
15296023 3000 μl Speciellt optiskt glas 10 mm 4-pack, 8-pack Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15266013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5785.00 SEK
    5140.73 SEK / Paket med 2
    Save 644.27 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
PTFE lid
Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • Alla celler är 12,5 mm breda
  • 1, 5 eller 10 mm rektangulära celler
  • Finns med en mängd olika fönstermaterial för många olika analyser
  • Finns i fyra material t.ex Kvarts, optisk kvarts, specialoptiskt glas och optiskt glas
  • Kvartsfönster för överföring från långt ultraviolett ljus genom det infraröda
  • Glasfönster för rutinarbete i ultraviolett område och synligt område
Specifikationer
Typ Makroabsorptionscell
Kapacitet (metrisk) 300 μl
Material Kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 10mm
Kvantitet 2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar
Banans längd 1 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Standard Spektrofotometer Cell Hållare
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Sändning från långt ultraviolett ljus genom infraröd
Form Rektangel