Läs mer
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulära celler med PTFE-lock
Produktkod. 15286023 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μl
350 μl
1500 μl
1750 μl
3000 μl
Material:
Kvarts
Optisk kvarts
Optiskt glas
Speciellt optiskt glas
Banans längd:
1 mm
5 mm
10 mm
Kvantitet:
2-pack, 4-pack
2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar
4-pack, 4-pack/förpackningar
4-pack, 8-pack
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15286023
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
PTFE lid
Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • Alla celler är 12,5 mm breda
  • 1, 5 eller 10 mm rektangulära celler
  • Finns med en mängd olika fönstermaterial för många olika analyser
  • Finns i fyra material t.ex Kvarts, optisk kvarts, specialoptiskt glas och optiskt glas
  • Kvartsfönster för överföring från långt ultraviolett ljus genom det infraröda
  • Glasfönster för rutinarbete i ultraviolett område och synligt område
Specifikationer
Typ Makroabsorptionscell
Kapacitet (metrisk) 3000 μl
Material Optisk kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 10mm
Kvantitet 2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 260 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Standard Spektrofotometer Cell Hållare
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Sändning från långt ultraviolett ljus genom infraröd
Form Rektangel