Läs mer
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulära celler med PTFE-lock
Produktkod. 15236023 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15236023 3,5 ml Paket med 4
1 options
Produktkod. 15236023
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • Alla celler är 12,5 mm breda
  • 1, 5 eller 10 mm rektangulära celler
  • Finns med en mängd olika fönstermaterial för många olika analyser
  • Finns i fyra material t.ex Kvarts, optisk kvarts, specialoptiskt glas och optiskt glas
  • Kvartsfönster för överföring från långt ultraviolett ljus genom det infraröda
  • Glasfönster för rutinarbete i ultraviolett område och synligt område
Specifikationer
Typ Makroabsorptionscell
Kapacitet (metrisk) 3,5 ml
Material Kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 10mm
Kvantitet 4/Pk., 8 Pk./Cs.
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 3500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Standard Spektrofotometer Cell Hållare
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Sändning från långt ultraviolett ljus genom infraröd
Form Rektangel