Läs mer
Fisherbrand™ Absorptionskvarts mikro rektangulära celler med PTFE lock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μl
500μ L
Höjd (metrisk):
25 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Micro Absorptionscell |
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Material | Kvarts |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 2mm |
| Inkluderar | 2 klara fönster |
| Kvantitet | 2/Pk., 8 Pk./Cs. |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Visa mer |