Läs mer
Fisherbrand™ Absorptionskvarts mikro rektangulära celler med PTFE lock
Produktkod. p-4903602 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μl
500μ L
Höjd (metrisk):
25 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15256073
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
PTFE lid
Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • All cells are 12.5mm wide
  • 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with Micro cells
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Specifikationer
Typ Micro Absorption Cell
Kapacitet (metrisk) 300 μl
Material Quartz
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 2mm
Inkluderar 2 clear windows
Kvantitet 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 to 2500 nm
Höjd (metrisk) 25 mm
För användning med (utrustning) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Form Rectangle