Läs mer
Fisherbrand™ Absorptionskvarts halvmikro rektangulära celler med PTFE-lock, med PTFE-lock
Produktkod. 15226033 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar
4-pack, 8-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Produktkod. 15226033
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
PTFE lid
Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • Alla celler är 12,5 mm breda
  • Rektangulära celler med 10 mm banlängd
  • Minska reagensanvändningen med Semimicro-celler
  • Kvartsfönster för överföring från långt ultraviolett ljus genom det infraröda
Specifikationer
Typ Semi-mikro absorptionscell
Kapacitet (metrisk) 1000μ L
Material Kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 4mm
Kvantitet 2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Standard Spektrofotometer Cell Hållare
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Sändning från långt ultraviolett ljus genom infraröd
Form Rektangel