Läs mer
Fisherbrand™ Absorptionskvarts halvmikro rektangulära celler med PTFE-lock, med PTFE-lock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar
4-pack, 8-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Semi-mikro absorptionscell |
| Beskrivning | Bottentjocklek: 9mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000μ L |
| Material | Kvarts |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 4mm |
| Kvantitet | 4-pack, 8-pack |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Visa mer |