Läs mer
Fisherbrand™ Semi-mikrokyvett med PTFE lock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Semi-mikro kyvett |
| Kapacitet (metrisk) | 1500μ L |
| Material | Kvarts |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 4mm |
| Kvantitet | Ea. |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 49.5 mm |
| För användning med (utrustning) | Standard spektrofotometer |
| Visa mer |