Läs mer
Fisherbrand™ Kvartskyvett med PTFE-propp
Produktkod. 15236033 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15236033 1000μ L Paket med 2
1 options
Produktkod. 15236033
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
PTFE-propp
Innehåller kvartsfönster för överföring från långt ultraviolett ljus genom infraröd.
  • Ger semi-mikroabsorption
  • Våglängdsområdet är 200 till 2500nm
  • Med PTFE-propp
Specifikationer
Typ Kyvett
Beskrivning Bottentjocklek: 3mm
Kapacitet (metrisk) 1000μ L
Material Kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 4mm
Kvantitet 2/Pk.
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Standard spektrofotometer
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Sändning från långt ultraviolett ljus genom infraröd
Form Rektangel