Läs mer
Fisherbrand™ Absorption rektangulära kvartsflödesceller
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
450μ L
750 μl
Banans längd:
10 mm
Höjd (metrisk):
45 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Compact size
- All cells are 12.5mm square
- Fused-on inlet and outlet tubes
- With two clear windows and two black windows
- Wavelength range for all cells is 190 to 2600nm and 2850 to 3600nm
Beställningsinfo
Select cells with center height appropriate to match the cell aperture center with the center position of the light beam in your spectrophotometer e.g. center height is 8.5mm for Beckman™ or Spectronic™ instruments, center height is 15mm for Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™, and Shimadzu™ instruments
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Compact Flow Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 750 μl |
| Material | Quartz |
| Bredd (metrisk) Interiör | 6.5mm |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |