Läs mer
Fisherbrand™ Absorption Ultra Micro rektangulära celler med PTFE lock
Produktkod. 15216123 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 μL
100 μL
100μ L
Beskrivning:
Center:15mm
Center:8.5mm
Centrum: 15 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15216123
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
PTFE lid or stopper
Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with Ultramicro cells
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Specifikationer
Typ Ultra-micro Absorption Cell
Beskrivning Center:8.5mm
Kapacitet (metrisk) 50 μL
Material Quartz
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 2mm
Kvantitet Ea., 8 Ea./Cs.
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 to 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Form Rectangle