Läs mer
Fisherbrand™ Absorption Ultra Micro rektangulära celler med PTFE lock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Typ | Ultra-mikro absorptionscell |
| Beskrivning | Centrum: 15 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100μ L |
| Material | Kvarts |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 2mm |
| Kvantitet | Ea., 8 Ea./Cs. |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Visa mer |