Läs mer
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserade tvåcellsledningsprober
Produktkod. 11829043 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
8-stift
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11829043 8-stift Varje
1 options
Produktkod. 11829043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6200.00 SEK
    4247.57 SEK / Paket med 1
    Save 1952.43 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserade tvåcellsledningsprober - Kvicksilver - Fria, k=1, 20 μS till 20 mS/cm, med 8-pins kontakt
Beskrivning
För användning på Accumet™ Excel (XL)-seriens bänkmätare
  • Immersionscellen
  • Användning i standard elektrodhållare: unik kompakt storlek är densamma som en typisk pH-elektrod
  • Inbyggda temperatursensorer ger temperaturkompenserade avläsningar
  • Epoxikropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 1
Kontakttyper 8-stift
Sensortyper Konduktivitet
Temperaturnoggrannhet Temperaturkompenserad
Typ Konduktivitetssond
Material Epoxi
Mätområden 20 μS till 20 mS/cm