Läs mer
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserade tvåcellsledningsprober
Produktkod. 11839043 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
8-stift
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11839043 8-stift Varje
1 options
Produktkod. 11839043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6295.00 SEK
    4535.91 SEK / Paket med 1
    Save 1759.09 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserade tvåcells-ledningsprober - Kvicksilver - Fria, k=0,1, 0,5 till 2 000 μS/cm, med 8-stifts kontakt
Description
For use on Accumet™ Excel (XL) series benchtop meters
  • Immersion-type cell
  • Use in standard electrode holder: unique compact size is same as typical pH electrode
  • Built-in temperature sensors provide temperature compensated readings
  • Epoxy body
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0.1
Kontakttyper 8-stift
Sensortyper Konduktivitet
Temperaturnoggrannhet Temperature Compensated
Typ Konduktivitetssond
Material Epoxi
Mätområden 0.5 to 2000 μS/cm