Läs mer
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserade tvåcellsledningsprober
Produktkod. 11849043 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
8-stift
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11849043 8-stift Varje
1 options
Produktkod. 11849043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6720.00 SEK
    4599.16 SEK / Paket med 1
    Save 2120.84 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserade tvåcellskonduktivitetsprober - Kvicksilver - Fria, k=10 cm-1, 1 till 200 mS/cm, med 8-stifts kontakt
Beskrivning
För användning på Accumet™ Excel (XL)-seriens bänkmätare
  • Immersionscellen
  • Användning i standard elektrodhållare: unik kompakt storlek är densamma som en typisk pH-elektrod
  • Inbyggda temperatursensorer ger temperaturkompenserade avläsningar
  • Epoxikropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 10
Kontakttyper 8-stift
Sensortyper Konduktivitet
Temperaturnoggrannhet Temperaturkompenserad
Typ Konduktivitetssond
Material Epoxi
Mätområden 1 till 200 mS/cm