Läs mer
Fisherbrand™ Eksickatorskåp i akryl
Produktkod. 11917874 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Antal hyllor:
2 avtagbara, justerbara och ventilerade
3 avtagbara, justerbara och ventilerade
4 Avtagbar Justerbar och ventilerad
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Antal hyllor Förpackningsstorlek
11917874 45,7 cm 4 Avtagbar Justerbar och ventilerad Varje
11997864 17,8 cm 2 avtagbara, justerbara och ventilerade Varje
11907874 30,5 cm 3 avtagbara, justerbara och ventilerade Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11917874
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Damm- och fuktfri förvaring i kylar, frysar och på bänkskivor
  • Idealisk för lagring av vattenfria och hygroskopiska biologiska och kemiska föreningar, såväl som elektroniska enheter och alla komponenter som kräver kontrollerade lagringsförhållanden
  • Neoprenpackning på dörren säkerställer tät försegling
  • Dörren är säkrad med två spärrar i rostfritt stål (stor storlek har tre spärrar) och gångjärn i full höjd
  • Avtagbar bricka med läppar rymmer fast torkmedel
  • Hyllorna är avtagbara, justerbara och ventilerade för att maximera luftflödet
Beställningsinfo
Skåpen mäter L x B: 12 x 12 tum. (30,5 x 30,5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Skåp stil Frontmatad
Material Akryl
För användning med (applikation) Idealisk för lagring av vattenfria och hygroskopiska biologiska och kemiska föreningar, såväl som elektroniska enheter och alla komponenter som kräver kontrollerade lagringsförhållanden
Inkluderar Neoprenpackning, två spärrar i rostfritt stål (stor storlek har tre spärrar) och gångjärn i full höjd, löstagbar fack med torkmedel, ventilerade hyllor
Antal hyllor 4 Avtagbar Justerbar och ventilerad
Mått (L x B) 12 x 12 tum. (30,4 x 30,4 cm)
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 45,7 cm