Läs mer
Fisherbrand™ Eksickatorskåp i akryl
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-32690 Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Antal hyllor:
2 flyttbara justerbara och ventilerade hyllor
3 flyttbara justerbara och ventilerade hyllor
4 Avtagbar Justerbar och ventilerad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11997864
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Damm- och fuktfri förvaring i kylar, frysar och på bänkskivor
  • Idealisk för lagring av vattenfria och hygroskopiska biologiska och kemiska föreningar, såväl som elektroniska enheter och alla komponenter som kräver kontrollerade lagringsförhållanden
  • Neoprenpackning på dörren säkerställer tät försegling
  • Dörren är säkrad med två spärrar i rostfritt stål (stor storlek har tre spärrar) och gångjärn i full höjd
  • Avtagbar bricka med läppar rymmer fast torkmedel
  • Hyllorna är avtagbara, justerbara och ventilerade för att maximera luftflödet
Beställningsinfo
Skåpen mäter L x B: 12 x 12 tum. (30,5 x 30,5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Skåp stil Frontladdning
Material Akryl
För användning med (applikation) Idealisk för lagring av vattenfria och hygroskopiska biologiska och kemiska föreningar, såväl som elektroniska enheter och alla komponenter som kräver kontrollerade lagringsförhållanden
Inkluderar Neoprenpackning, två spärrar i rostfritt stål (stor storlek har tre spärrar) och gångjärn i full höjd, löstagbar fack med torkmedel, ventilerade hyllor
Antal hyllor 2 flyttbara justerbara och ventilerade hyllor
Mått (L x B) 12 x 12 tum. (30,4 x 30,4 cm)
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 17,8 cm